Stéarohydrazide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAS0222-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAS0222-25G
Stéarohydrazide ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Stéarohydrazide
Formule: C₁₈H₃₈N₂O
MW: 298,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014764
Numéro CAS: 4130-54-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/89/28993989.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité