Perfluorobutane-1-sulfonate de lithium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0710-25GEA 121 EUR InStock
TCIAN0710-25G
Perfluorobutane-1-sulfonate de lithium ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Perfluorobutane-1-sulfonate de lithium
Formule: C₄F₉LiO₃S
MW: 306,0326 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094160
Numéro CAS: 131651-65-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/42/28989942.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité