1,3-Dihydroisobenzofuranne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
X0053-25G X0053-5G
TCIAX0053-25GEA 560 EUR InStock
TCIAX0053-25G TCIAX0053-5G
1,3-Dihydroisobenzofuranne ≥97.0% (par GC)
1,3-Dihydroisobenzofuranne
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00005932
Numéro CAS: 496-14-0
EINECS: 207-815-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&vid=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité