p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) agent protecteur d'hydroxyle
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
M0790-25G M0790-250G
TCIAM0790-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAM0790-25G TCIAM0790-250G
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) agent protecteur d'hydroxyle
p-(Chlorodiphénylmethyl)anisole
Formule: C₂₀H₁₇ClO
MW: 308,8 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000814
Numéro CAS: 14470-28-1
EINECS: 238-463-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2e7d4e433ce88b18d8875d47a702216ae0790d0&vid=46f043f05227befa6b362830619cc148c1d1eb84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité