(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Bromo-5-pyridinemethanol, (6-Bromopyridin-3-yl)methanol
B3494-1G B3494-5G
TCIAB3494-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB3494-1G TCIAB3494-5G
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(6-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD04974508
Numéro CAS: 122306-01-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31ee029f7aec51c5b619a6548406eac7df720881&vid=31ee029f7aec51c5b619a6548406eac7df720881&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité