6-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif de chimiluminescence
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 4-Aminophthaloylhydrazine, 6-Amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione, Isoluminol, 4-Aminophthalhydrazide
A5300-1G A5300-10G
TCIAA5300-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA5300-1G TCIAA5300-10G
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif de chimiluminescence
6-Amino-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010560
Numéro CAS: 3682-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf760ad7b9d721d9644b0d195f603ec20919c48&vid=2e5dc857054b80f013d2d899fb37ff5b80b03365&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to lump
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Na2CO3 almost transparency
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité