6-Nitro-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitrophthalhydrazide, 2,3-Dihydro-6-nitro-1,4-phthalazinedione, 4-Nitrophthalic Hydrazide
N0799-25G N0799-5G
TCIAN0799-25GEA 121 EUR InStock
TCIAN0799-25G TCIAN0799-5G
6-Nitro-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Nitro-1,2,3,4-tétrahydrophtalazine-1,4-dione
Formule: C₈H₅N₃O₄
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD00006891
Numéro CAS: 3682-19-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54f4b3f901941fe948538aa5a1e9d2a2a71e09ef&vid=54f4b3f901941fe948538aa5a1e9d2a2a71e09ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité