Pyrazinecarbonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1123-25G C1123-500G
TCIAC1123-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1123-25G TCIAC1123-500G
Pyrazinecarbonitrile ≥99.0% (par GC)
Pyrazinecarbonitrile
Formule: C₅H₃N₃
Point d'ébullition: 87°C
Numéro MDL: MFCD00049361
Numéro CAS: 19847-12-2
EINECS: 243-369-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8351882161de86466c995c834c214eaa77e54a6&vid=e8351882161de86466c995c834c214eaa77e54a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité