Chlorure d'octyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethyl-n-octylammonium chloride, n-Octyltrimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyloctan-1-aminium chloride
O0178-25G O0178-100G O0178-5G
TCIAO0178-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAO0178-25G TCIAO0178-100G TCIAO0178-5G
Chlorure d'octyltriméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure d'octyltriméthylammonium
Formule: C₁₁H₂₆ClN
MW: 207,7838 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059977
Numéro CAS: 10108-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef15817b20c177d7e0750a9b710589cd94b9bca&vid=984cabbc89762fb34626d8eb6510f1dd002b6896&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité