3-Aminopropylmethylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M0599-25ML M0599-500ML M0599-100ML
TCIAM0599-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0599-25ML TCIAM0599-500ML TCIAM0599-100ML
3-Aminopropylmethylamine ≥98.0% (par GC)
3-Aminopropylmethylamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00008209
Numéro CAS: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&vid=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité