O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine chlorhydrate ≥99.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Synonyms: O-(4-Nitrobenzyl)-hydroxylammonium chloride
A5532-1G A5532-5G
TCIAA5532-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA5532-1G TCIAA5532-5G
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine chlorhydrate ≥99.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
O-(4-Nitrobenzyl)hydroxylamine chlorhydrate
Formule: C₇H₉ClN₂O₃
MW: 204,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012954
Numéro CAS: 2086-26-2
EINECS: 218-228-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d5b736caa18d16c485db0e49f5f40094a15dab9&vid=670d3dab143bf732c4286826f7ed8c35d3680e74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for Valeraldehyde
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité