Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: TDMAT
TCIAT2230-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT2230-1G
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
Formule: C₈H₂₄N₄Ti
MW: 224,17 g/mol
Point d'éclair: -30°C
Numéro MDL: MFCD00014861
Numéro CAS: 3275-24-9
ONU: 3399
ADR: 4.3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/40/28996040.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité