Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0303-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAF0303-1G TCIAF0303-5G
Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (par GC)
Thiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00142924
Numéro CAS: 10200-59-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/96/28968896.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité