9-Decyn-1-ol ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dec-9-yn-1-ol, 10-Hydroxy-1-decyne
D3710-5G D3710-25G
TCIAD3710-5GEA 158 EUR InStock
TCIAD3710-5G TCIAD3710-25G
9-Decyn-1-ol ≥94.0% (par GC)
9-Decyn-1-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00049199
Numéro CAS: 17643-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&vid=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité