2-Decyn-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L05523.06 L05523.14
L05523.06EA 67.6 EUR InStock
L05523.06 L05523.14
2-Decyn-1-ol ≥97%
2-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 4117-14-0 Molecular Formula: CH3(CH2)6C≡CCH2OH Formula Weight: 154.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4585 Boiling Point: 114-116°/6mm Beilstein Reference: 1852842 MDL No.: MFCD00041567
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 114…116 °C (6 mmHg)
Densité: 0.855
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041567
Numéro CAS: 4117-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité