2-Decyn-1-ol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1264-25ML D1264-5ML
TCIAD1264-25MLEA 651 EUR InStock
TCIAD1264-25ML TCIAD1264-5ML
2-Decyn-1-ol ≥95.0% (par GC)
2-Decyn-1-ol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD00041567
Numéro CAS: 4117-14-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c947d7850c4de0e6f3af90ee0cab1c009bacfc3b&vid=c947d7850c4de0e6f3af90ee0cab1c009bacfc3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité