5-Decyn-1-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53400.06 H53400.14
H53400.06EA 95.4 EUR InStock
H53400.06 H53400.14
5-Decyn-1-ol ≥97%
5-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 68274-97-5 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 238° MDL No.: MFCD00464353
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Densité: 0.861
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464353
Numéro CAS: 68274-97-5
EINECS: 269-529-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité