(±)-2-Bromovalerate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 2-bromovalerate
B25530.14 B25530.22
B25530.14EA 32.8 EUR InStock
B25530.14 B25530.22
(±)-2-Bromovalerate d'éthyle ≥97%
(±)-2-Bromovalerate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 615-83-8 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 1098901 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000159
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,09 g/mol
Point d'ébullition: 190…192 °C
Densité: 1.226
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000159
Numéro CAS: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité