Acide 2-oxovalérique ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
K0015-1ML K0015-5ML
TCIAK0015-1MLEA 123 EUR InStock
TCIAK0015-1ML TCIAK0015-5ML
Acide 2-oxovalérique ≥95.0% (par GC)
Acide 2-oxovalérique
Formule: C₅H₈O₃
Point d'ébullition: 179°C
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066435
Numéro CAS: 1821-02-9
EINECS: 217-340-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72fac29ae5892ba8357bc637021cde3b4737263&vid=c72fac29ae5892ba8357bc637021cde3b4737263&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité