4-Aminobenzoate de tert-butyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-aminobenzoate
B3504-25G B3504-5G
TCIAB3504-25GEA 153 EUR InStock
TCIAB3504-25G TCIAB3504-5G
4-Aminobenzoate de tert-butyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobenzoate de tert-butyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Numéro MDL: MFCD00665790
Numéro CAS: 18144-47-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca0c1e64d03530ec45d13b144a26db011e5002b8&vid=ca0c1e64d03530ec45d13b144a26db011e5002b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité