4-Aminobenzoate d'isopropyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Isopropyl 4-aminobenzoate
A17551.14 A17551.22
A17551.14EA 52.6 EUR InStock
A17551.14 A17551.22
4-Aminobenzoate d'isopropyle 98%
4-Aminobenzoate d'isopropyle
Purity: 98% CAS No.: 18144-43-9 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.21 MDL No.: MFCD00017108
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017108
Numéro CAS: 18144-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité