Butamben (4-Aminobenzoate de butyle)
Fournisseur: Molekula
MOLE55959005-5GEA 0 EUR InStock
MOLE55959005-5G
Butamben (4-Aminobenzoate de butyle)
Butamben (4-Aminobenzoate de butyle)
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017112
Numéro CAS: 94-25-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité