Butamben (4-Aminobenzoate de butyle) ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0270-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAA0270-25G
Butamben (4-Aminobenzoate de butyle) ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Butamben (4-Aminobenzoate de butyle)
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017112
Numéro CAS: 94-25-7
Merck Index: 14,01512
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/95/28927695.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité