Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA0274-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAA0274-25G
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Risocaine (4-Aminobenzoate de propyle)


Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017111
Numéro CAS: 94-12-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/00/28927700.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité