D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14098.04 L14098.ME
L14098.04EA 614 EUR InStock
L14098.04 L14098.ME
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥99%
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Purity: 99% CAS No.: 26782-71-8 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721825
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004265
Numéro CAS: 26782-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité