D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Fournisseur: Molekula
MOLE45088529-250MGEA 0 EUR InStock
MOLE45088529-250MG
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004265
Numéro CAS: 26782-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité