D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Tle-OH
L0157-1G L0157-5G
TCIAL0157-1GEA 127 EUR InStock
TCIAL0157-1G TCIAL0157-5G
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D-tert-Leucine (H-D-Tle-OH)
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004265
Numéro CAS: 26782-71-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a49b3f75c1c66feb3f8dc1bbb485262cd866d922&vid=a49b3f75c1c66feb3f8dc1bbb485262cd866d922&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité