m-Terphényl-2'-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2563-25G D2563-5G
TCIAD2563-25GEA 191 EUR InStock
TCIAD2563-25G TCIAD2563-5G
m-Terphényl-2'-ol ≥98.0% (par GC)
m-Terphényl-2'-ol
Formule: C₁₈H₁₄O
MW: 246,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009716
Numéro CAS: 2432-11-3
EINECS: 219-401-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a31194a03fe17152fb743915a3344c7d8135819e&vid=a31194a03fe17152fb743915a3344c7d8135819e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité