Benzyltriméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
B1070-25ML B1070-500ML
TCIAB1070-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAB1070-25ML TCIAB1070-500ML
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Benzyltriméthylammonium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b213c5cf99d5111ed2ce7416826bbbac3cc313e&vid=f8659d24c6ec46e386ff5476067934021d88102b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité