Tween® 20 (Polysorbate) 2,5% en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
19612.0001 19612.0002
KRAF19612.0001EA 62.8 EUR InStock
KRAF19612.0001 KRAF19612.0002
Tween® 20 (Polysorbate) 2,5% en solution aqueuse
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité