4'-Bromo-3'-methylacetanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3142-25G B3142-5G
TCIAB3142-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB3142-25G TCIAB3142-5G
4'-Bromo-3'-methylacetanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Bromo-3'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₀BrNO
MW: 228,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040822
Numéro CAS: 90914-81-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c62d8696f21aff5eff0bd8afed6a39cd93eaff3&vid=0c62d8696f21aff5eff0bd8afed6a39cd93eaff3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité