Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Méthylacétoacétanilide ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L02812.36EA 0 EUR InStock
L02812.36
2'-Méthylacétoacétanilide ≥99%
2'-Méthylacétoacétanilide


Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Point de fusion: 104…106 °C
Densité: 1,062
Point d'éclair: 143 °C (289 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008782
Numéro CAS: 93-68-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité