2'-Méthylacétoacétanilide ≥98% (par HPLC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43847.0100EA 40.2 EUR InStock
8.43847.0100
2'-Méthylacétoacétanilide ≥98% (par HPLC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2'-Méthylacétoacétanilide
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008782
Numéro CAS: 93-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité