2'-Méthylacétoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylacetoacetanilide, 2-Acetoacetotoluidide
A1020-25G A1020-500G
TCIAA1020-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1020-25G TCIAA1020-500G
2'-Méthylacétoacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2'-Méthylacétoacétanilide
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008782
Numéro CAS: 93-68-5
EINECS: 202-267-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ecf313bc9c970bd82365dcdd7ae551c11c28595&vid=2ecf313bc9c970bd82365dcdd7ae551c11c28595&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité