Acide 2,5-dibromotéréphtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dibromoterephtalic acid
D3994-25G D3994-5G
TCIAD3994-25GEA 310 EUR InStock
TCIAD3994-25G TCIAD3994-5G
Acide 2,5-dibromotéréphtalique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-dibromotéréphtalique
Formule: C₈H₄Br₂O₄
MW: 323,9200 g/mol
Point de fusion: 318°C
Numéro MDL: MFCD00204593
Numéro CAS: 13731-82-3
EINECS: 237-300-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0778dc5c7dc1e6ede01c9fe50ab9051cdfbdc874&vid=0778dc5c7dc1e6ede01c9fe50ab9051cdfbdc874&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité