5-Benzoylpentanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Oxo-6-phenylhexanoic acid
B2182-25G B2182-5G
TCIAB2182-25GEA 215 EUR InStock
TCIAB2182-25G TCIAB2182-5G
5-Benzoylpentanoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Benzoylpentanoic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014380
Numéro CAS: 4144-62-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42086ae1c8af283e6d744177e9adb96b24feaf73&vid=42086ae1c8af283e6d744177e9adb96b24feaf73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité