Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide thiodisuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT0897-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT0897-25G
Acide thiodisuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide thiodisuccinique


Formule: C₈H₁₀O₈S
MW: 266,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020502
Numéro CAS: 4917-76-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/94/28994994.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité