α-Bromostyrène 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: alfa-Bromostyrene, α-Bromostyrene, alpha-Bromostyrene
365800050 365800250 365801000
ACRO365800050EA 76.5 EUR InStock
ACRO365800050 ACRO365800250 ACRO365801000
α-Bromostyrène 95% stabilisé
α-Bromostyrene
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,0452 g/mol
Point d'ébullition: 67…70 °C (4 mmHg)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.41 g/cm³
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012229
Numéro CAS: 98-81-7
EINECS: 202-702-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5870 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer About 0.05% 3,5-di-tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité