Acide 2,5-dichlorotéréphtalique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1698-1G D1698-5G
TCIAD1698-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD1698-1G TCIAD1698-5G
Acide 2,5-dichlorotéréphtalique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,5-dichlorotéréphtalique
Formule: C₈H₄Cl₂O₄
MW: 235,0210 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058982
Numéro CAS: 13799-90-1
EINECS: 237-454-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a2fc8400e0d661cfdb26687301e7ac59ed756c&vid=a3a2fc8400e0d661cfdb26687301e7ac59ed756c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité