Décanoate de sodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
D0024-25G D0024-500G D0024-100G
TCIAD0024-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD0024-25G TCIAD0024-500G TCIAD0024-100G
Décanoate de sodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Décanoate de sodium
Formule: C₁₀H₁₉NaO₂
Numéro MDL: MFCD00066453
Numéro CAS: 1002-62-6
EINECS: 213-688-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=005763f560e18e7155ebb40f2526625eb3cc31ec&vid=005763f560e18e7155ebb40f2526625eb3cc31ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0% (calcd.on dried.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité