Laurate de sodium 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
413040250 413041000 413040050
ACRO413040250EA 169 EUR InStock
ACRO413040250 ACRO413041000 ACRO413040050
Laurate de sodium 98%
Laurate de sodium
Formule: C₁₂H₂₃NaO₂
MW: 222,304 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041754
Numéro CAS: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
Sodium (Na) 7.8 to 15.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité