Laurate de sodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
L0016-25G L0016-400G
TCIAL0016-25GEA 44 EUR InStock
TCIAL0016-25G TCIAL0016-400G
Laurate de sodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Laurate de sodium
Formule: C₁₂H₂₃NaO₂
Numéro MDL: MFCD00041754
Numéro CAS: 629-25-4
EINECS: 211-082-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbbd4ccf5b60762fab70b8eee7e5521fa9434c5e&vid=fbbd4ccf5b60762fab70b8eee7e5521fa9434c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in EtOH (50vol%) almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité