2-Méthyl-1H-indole-3-éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Aminoethyl)-2-methylindole
M2055-1G M2055-5G
TCIAM2055-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAM2055-1G TCIAM2055-5G
2-Méthyl-1H-indole-3-éthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthyl-1H-indole-3-éthylamine
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Point d'ébullition: 177°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130185
Numéro CAS: 2731-06-8
EINECS: 220-347-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a64d64f32f39d3038bb9990bedf11137a88a39e&vid=5a64d64f32f39d3038bb9990bedf11137a88a39e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité