Cyclohexane-1,1-dicarboxylate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1640-25GEA 623 EUR InStock
TCIAC1640-25G TCIAC1640-1G TCIAC1640-5G
Cyclohexane-1,1-dicarboxylate de diéthyle ≥95.0% (par GC)
Cyclohexane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD02093457
Numéro CAS: 1139-13-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/55/28938855.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité