Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride

Synonyms: 1,2-Dibromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene

034760-1G 034760-5G
FLUO034760-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034760-1G FLUO034760-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride


Formule: C₇H₂Br₂F₄
MW: 321,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800679
Numéro CAS: 1027511-90-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité