Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Hydroxybutyrophenone

Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)butan-1-one

046141-100G 046141-25G
FLUO046141-100GEA 0 EUR InStock
FLUO046141-100G FLUO046141-25G
4'-Hydroxybutyrophenone
4'-Hydroxybutyrophenone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2011 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020173
Numéro CAS: 1009-11-6
EINECS: 213-766-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité