Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-3-iodobenzotrifluorure

Synonyms: 1-Fluoro-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene

034819-1G 034819-5G
FLUO034819-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034819-1G FLUO034819-5G
4-Fluoro-3-iodobenzotrifluorure
4-Fluoro-3-iodobenzotrifluorure


Formule: C₇H₃F₄I
MW: 289,996 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800715
Numéro CAS: 110192-48-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité