Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure

Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene

034822-1G 034822-5G
FLUO034822-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034822-1G FLUO034822-5G
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure
3-Fluoro-5-iodobenzotrifluorure


Formule: C₇H₃F₄I
MW: 290 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800718
Numéro CAS: 1027513-14-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité