2,6-Quinoléinediol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2822-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD2822-1G TCIAD2822-5G
2,6-Quinoléinediol ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,6-Quinoléinediol
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,1600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00239446
Numéro CAS: 19315-93-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/83/28979983.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité