cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1448-1G A1448-25G A1448-5G
TCIAA1448-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1448-1G TCIAA1448-25G TCIAA1448-5G
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191730
Numéro CAS: 3685-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5af8e4ddd105349cc2ebb50cf90557a7a8ad6d0&vid=f5af8e4ddd105349cc2ebb50cf90557a7a8ad6d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité